Learn More
Phenethylisocyanat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Phenethyl Isocyanate |
| CAS | 1943-82-4 |
| Summenformel | C9H9NO |
| Menge | 10 g |
| Synonym | (2-Isocyanatoethyl)benzene, 2-Phenylethyl Isocyanate, Phenethyl Isocyanate, beta-Phenylethyl Isocyanate, Phenethyl Alcohol','Isocyanate, Isocyanic Acid','Phenethyl Ester |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H9NO/c11-8-10-7-6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-7H2 |
| SMILES | O=C=NCCc1ccccc1 |
| IUPAC-Name | 2-Isocyanatoethylbenzol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 147.17 |
| Formelmasse | 147.0684 |