Learn More
Phenethylisothiocyanat, TRC
Artikelnummer. 30138150
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138150 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30138150 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP29610025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenylethyl Isothiocyanate
CAS 2257-09-2
Summenformel C9 H9 N S
Menge 25 g
Synonym Benzene, (2-isothiocyanatoethyl)-, Isothiocyanic acid, phenethyl ester (6CI,7CI,8CI), (2-Isothiocyanatoethyl)benzene, 1-(2-Isothiocyanatoethyl)benzene, 2-Phenylethyl isothiocyanate, Beta-phenylethyl isothiocyanate, JC 5411, NSC 87868, Phenethyl isothiocyanate, Phenethyl mustard oil, Phenylethyl isothiocyanate, Phenylethyl mustard oil, β-Phenethyl isothiocyanate, β-Phenylethyl isothiocyanate
InChI-Formel InChI=1S/C9H9NS/c11-8-10-7-6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-7H2
SMILES S=C=NCCc1ccccc1
IUPAC-Name 2-Isothiocyanatoethylbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 163.24
Formelmasse 163.0456