Learn More
Phenethyleisothiocyanat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10608783
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10608783 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
10216004 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10608783 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. TL00242EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 2257-09-2
Summenformel C9H9NS
Molekulargewicht (g/mol) 163.24
MDL-Nummer MFCD00004821
InChI-Schlüssel IZJDOKYDEWTZSO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenylethyl isothiocyanate, phenethyl isothiocyanate, phenylethyl isothiocyanate, 2-isothiocyanatoethyl benzene, phenethyl mustard oil, phenylaethylsenfoel, benzene, 2-isothiocyanatoethyl, peitc, phenylethyl mustard oil, 2-phenylethylisothiocyanate
PubChem CID 16741
ChEBI CHEBI:351346
IUPAC-Name 2-Isothiocyanatoethylbenzol
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCN=C=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenethyl isothiocyanate
CAS Min. % 97.0
Dichte 1.1000g/mL
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel C6H5CH2CH2NCS
Menge 10 g
Merck Index 15, 7340
Formelmasse 163.24
Reinheit (%) 97%