Learn More
Phenforminhydrochlorid, LoGiCal
Artikelnummer. 30462541
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30462541 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30462541 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR1574.00
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenformin Hydrochloride
CAS 834-28-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Phenformin Hydrochloride
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C10 H15 N5 . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Imidodicarbonimidic diamide, N-(2-phenylethyl)-, hydrochloride (1:1), Biguanide, 1-phenethyl-, monohydrochloride (8CI), Imidodicarbonimidic diamide, N-(2-phenylethyl)-, monohydrochloride (9CI), 1-(2-Phenylethyl)biguanide hydrochloride, 1-Phenethylbiguanide hydrochloride, Azucaps, DBI-TD, Debeone DT, Debinyl, Dibein, Dipar, Feguanide, Glucopostin, Insoral, Lentobetic, Meltrol, N-Phenethylbiguanide hydrochloride, Normoglucina, Phenethylbiguanide hydrochloride, Phenformin hydrochloride, N'-beta-Phenylethylbiguanide-hydrochloride, alpha-Phenethylbiguanide hydrochloride, 1-beta-Phenylethylbiguanide hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C10H15N5.ClH/c11-9(12)15-10(13)14-7-6-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5H,6-7H2,(H6,11,12,13,14,15);1H
Lösungstyp Neat
SMILES Cl.NC(=N)NC(=N)NCCc1ccccc1
IUPAC-Name 1-Carbaminidoyl-3-(2-phenylethyl)guanidin;hydrochlorid
Industry Type Clinical Testing
Molekulargewicht (g/mol) 241.72
Menge 10 mg
Formelmasse 241.1094 g/mol