Learn More
Phenforminhydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 17901956
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17901956 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17901956 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1574.00
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Phenforminhydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenformin Hydrochloride
CAS 834-28-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Phenformin Hydrochloride
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C10 H15 N5 . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Imidodicarbonimidic diamide, N-(2-phenylethyl)-, hydrochloride (1:1), Biguanide, 1-phenethyl-, monohydrochloride (8CI), Imidodicarbonimidic diamide, N-(2-phenylethyl)-, monohydrochloride (9CI), 1-(2-Phenylethyl)biguanide hydrochloride, 1-Phenethylbiguanide hydrochloride, Azucaps, DBI-TD, Debeone DT, Debinyl, Dibein, Dipar, Feguanide, Glucopostin, Insoral, Lentobetic, Meltrol, N-Phenethylbiguanide hydrochloride, Normoglucina, Phenethylbiguanide hydrochloride, Phenformin hydrochloride, N'-beta-Phenylethylbiguanide-hydrochloride, alpha-Phenethylbiguanide hydrochloride, 1-beta-Phenylethylbiguanide hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C10H15N5.ClH/c11-9(12)15-10(13)14-7-6-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5H,6-7H2,(H6,11,12,13,14,15);1H
SMILES Cl.NC(=N)NC(=N)NCCc1ccccc1
IUPAC-Name 1-Carbaminidoyl-3-(2-phenylethyl)guanidin;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 241.72
Menge 250 mg
Formelmasse 241.1094 g/mol