Learn More
Phenglutarimidhydrochlorid, Mikromol™
Descrizione
Phenglutarimidhydrochlorid
Specifica
Specifica
| Chemischer Name oder Material | Phenglutarimide Hydrochloride |
| CAS | 1674-96-0 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Phenglutarimide Hydrochloride |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C17 H24 N2 O2 . Cl H |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | 2,6-Piperidinedione, 3-[2-(diethylamino)ethyl]-3-phenyl-, hydrochloride (1:1), 2,6-Piperidinedione, 3-[2-(diethylamino)ethyl]-3-phenyl-, monohydrochloride (9CI), Glutarimide, 2-[2-(diethylamino)ethyl]-2-phenyl-, hydrochloride (7CI), Glutarimide, 2-[2-(diethylamino)ethyl]-2-phenyl-, monohydrochloride (8CI), Aturbal, Aturban, Aturban hydrochloride, Aturbane, Phenglutarimide hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C17H24N2O2.ClH/c1-3-19(4-2)13-12-17(14-8-6-5-7-9-14)11-10-15(20)18-16(17)21;/h5-9H,3-4,10-13H2,1-2H3,(H,18,20,21);1H |
| SMILES | Cl.CCN(CC)CCC1(CCC(=O)NC1=O)c2ccccc2 |
| IUPAC-Name | 3-[2-(Diethylamino)ethyl]-3-phenylpiperidin-2,6-dion;Hydrochlorid |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?