Learn More
Phenglutarimidhydrochlorid, Mikromol™
Beschreibung
Phenglutarimidhydrochlorid
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Phenglutarimide Hydrochloride |
| CAS | 1674-96-0 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Phenglutarimide Hydrochloride |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C17 H24 N2 O2 . Cl H |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | 2,6-Piperidinedione, 3-[2-(diethylamino)ethyl]-3-phenyl-, hydrochloride (1:1), 2,6-Piperidinedione, 3-[2-(diethylamino)ethyl]-3-phenyl-, monohydrochloride (9CI), Glutarimide, 2-[2-(diethylamino)ethyl]-2-phenyl-, hydrochloride (7CI), Glutarimide, 2-[2-(diethylamino)ethyl]-2-phenyl-, monohydrochloride (8CI), Aturbal, Aturban, Aturban hydrochloride, Aturbane, Phenglutarimide hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C17H24N2O2.ClH/c1-3-19(4-2)13-12-17(14-8-6-5-7-9-14)11-10-15(20)18-16(17)21;/h5-9H,3-4,10-13H2,1-2H3,(H,18,20,21);1H |
| SMILES | Cl.CCN(CC)CCC1(CCC(=O)NC1=O)c2ccccc2 |
| IUPAC-Name | 3-[2-(Diethylamino)ethyl]-3-phenylpiperidin-2,6-dion;Hydrochlorid |
| Mehr anzeigen |