Learn More
Phenibut-Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 17910535
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17910535 10 g 10 Gramm
17973365 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17910535 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP29697010G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3060-41-1
Summenformel C10 H13 N O2 . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 215.68
Synonym Benzenepropanoic acid, β-(aminomethyl)-, hydrochloride (1:1), Benzenepropanoic acid, β-(aminomethyl)-, hydrochloride (9CI), Hydrocinnamic acid, β-(aminomethyl)-, hydrochloride (6CI,7CI,8CI), 4-Amino-3-phenylbutanoic acid hydrochloride, β-Phenyl-GABA hydrochloride, γ-Amino-β-phenylbutyric acid hydrochloride, Phenibut hydrochloride
IUPAC-Name 4-Amino-3-Phenylbutansäure; Hydrochlorid
SMILES Cl.NCC(CC(=O)O)c1ccccc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenibut Hydrochloride
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H13NO2.ClH/c11-7-9(6-10(12)13)8-4-2-1-3-5-8;/h1-5,9H,6-7,11H2,(H,12,13);1H
Formelmasse 215.0713
Reinheit (%) >95%