Learn More
Phenindion, LoGiCal
Artikelnummer. 30457861
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30457861 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30457861 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR1792.00
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenindione
CAS 83-12-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Phenindione
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C15 H10 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 1H-Indene-1,3(2H)-dione, 2-phenyl-, 1,3-Indandione, 2-phenyl- (6CI,8CI), 2-Phenyl-1,3-diketohydrindene, 2-Phenyl-1,3-indandione, 2-Phenyl-1,3-indanedione, 2-Phenyl-1H-indene-1,3(2H)-dione, 2-Phenylindandione, Athrombon, Bindan, Cronodione, Danedion, Danilon, Danilone, Diadilan, Dindevan, Dineval, Diophindane, Emandion, Emandione, Fenhydren, Fenilin, Fenindion, Hedulin, Hemolidione, Indema, Indion, Indon, NSC 41693, PID, Phenhydren, Phenillin, Phenindione, Phenylen, Phenylin, Phenylindione, Pindione, Rectadione, Theradione, Thrombasal, Tromazal, Trombol
InChI-Formel InChI=1S/C15H10O2/c16-14-11-8-4-5-9-12(11)15(17)13(14)10-6-2-1-3-7-10/h1-9,13H
Lösungstyp Neat
SMILES O=C1C(C(=O)c2ccccc12)c3ccccc3
IUPAC-Name 2-Phenylinden-1,3-dion
Industry Type Clinical Testing
Molekulargewicht (g/mol) 222.24
Menge 10 mg
Formelmasse 222.0681 g/mol