Learn More
Phenol/Chloroform/Isoamyl Alkohol (125:24:1 Gemisch, pH-Wert 4.3, Flüss.), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10205113
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
400 mL
Verpackung:
Beschichtetes Braunglas/Giftpaket
Packungsgröße:
100 Milliliter
400 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10205113 100 mL Beschichtetes Braunglas/Giftpaket 100 Milliliter
10699543 400 mL Beschichtetes Braunglas/Giftpaket 400 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10205113 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP1754I100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Phenol/Chloroform/Isoamyl Alcohol (125:24:1 Mixture, pH 4.3, Liq.)
Dieses Gemisch dient zur Aufreinigung von Gesamt-RNA aus Mischungen, die RNA, DNA und Protein enthalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-51-3
Summenformel C5H12O
Molekulargewicht (g/mol) 88.15
InChI-Schlüssel PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-1-butanol, isoamyl alcohol, isopentyl alcohol, isopentanol, 3-methylbutanol, 1-butanol, 3-methyl, isoamylol, isobutylcarbinol, iso-amylalkohol, isobutyl carbinol
PubChem CID 31260
ChEBI CHEBI:15837
IUPAC-Name 3-Methylbutan-1-ol
SMILES CC(C)CCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenol/Chloroform/Isoamyl Alcohol
Namenshinweis 125:24:1 Mixture
Merck Index 15, 7354
Reinheit (%) ≥99%
Identifizierung Pass Test
Verpackung Beschichtetes Braunglas/Giftpaket
pH 4.3
Menge 100 mL
Physikalische Form Flüssig