Learn More
Phenol/Chloroform/Isoamyl Alkohol (125:24:1 Gemisch, pH-Wert 4.3, Flüss.), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10699543
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
400 mL
Verpackung:
Beschichtetes Braunglas/Giftpaket
Packungsgröße:
100 Milliliter
400 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10699543 400 mL Beschichtetes Braunglas/Giftpaket 400 Milliliter
10205113 100 mL Beschichtetes Braunglas/Giftpaket 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10699543 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP1754I400
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Phenol/Chloroform/Isoamyl Alcohol (125:24:1 Mixture, pH 4.3, Liq.)
Dieses Gemisch dient zur Aufreinigung von Gesamt-RNA aus Mischungen, die RNA, DNA und Protein enthalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 123-51-3
Summenformel C5H12O
Molekulargewicht (g/mol) 88.15
InChI-Schlüssel PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-1-butanol, isoamyl alcohol, isopentyl alcohol, isopentanol, 3-methylbutanol, 1-butanol, 3-methyl, isoamylol, isobutylcarbinol, iso-amylalkohol, isobutyl carbinol
PubChem CID 31260
ChEBI CHEBI:15837
IUPAC-Name 3-Methylbutan-1-ol
SMILES CC(C)CCO
Specifications
Chemischer Name oder Material Phenol/Chloroform/Isoamyl Alcohol
Namenshinweis 125:24:1 Mixture
Merck Index 15, 7354
Reinheit (%) ≥99%
Identifizierung Pass Test
Verpackung Beschichtetes Braunglas/Giftpaket
pH 4.3
Menge 400 mL
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Phenol/Chloroform/Isoamyl Alcohol, pH 4.3
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Hazard Statement
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H372-Schädigt die Organe.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenol, Chloroform,Isoamyl alcohol