Learn More
Phenol/Chloroform/Isoamyl Alkohol (25:24:1 Gemisch, pH-Wert 5.2±0.3, Flüss.), Fisher BioReagents
Click to view available options
Menge:
400 mL
Packungsgröße:
400 Milliliter
Description
Dieses Gemisch dient zur Extraktion von Proteinen aus Nukleinsäurepräparaten.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Phenol/Chloroform/Isoamyl Alcohol |
| Siedepunkt | 96°C |
| Summenformel | CHCl3 |
| MDL-Nummer | MFCD00000826 |
| Merck Index | 15, 7354 |
| Synonym | trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio |
| InChI-Schlüssel | HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | ClC(Cl)Cl |
| IUPAC-Name | Trichlormethan |
| Molekulargewicht (g/mol) | 119.37 |
| Show More |
Safety and Handling
Signal Word
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- Karzinogenität Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
- H372-Schädigt die Organe.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Phenol, Chloroform,Isoamyl alcohol