Learn More
Phenol-OD, CDN
Artikelnummer. 30319293
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30319293 1 g 1 Gramm
30315108 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30319293 Lieferant CDN Lieferanten-Nr. CDND10581G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Entdecken Sie über 4000 hochwertige deuterierte Verbindungen, die direkt ab Lager versandfertig sind und somit schnell geliefert werden. Wir bieten viele einzigartige APIs an, darunter pharmazeutische Wirkstoffe, Nitrosamine, Aminosäuren, Steroide, Gase, Pestizide und Fettsäuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Phenol-OD
CAS 1003-66-3
Summenformel C6 D H5 O
Menge 1 g
Synonym Phenol-d (6 CI, 7 CI, 8 CI, 9 CI, ACI), Phenol-d, Phenol-O-d, Phenol-O-D, Phenol-OD, (Hydroxy-d)benzene
InChI-Formel InChI=1 S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7 H/i/hD
SMILES [2 H]Oc1ccccc1
IUPAC-Name Deuteriooxybenzol
Molekulargewicht (g/mol) 95.117
Formelmasse 95,048 g/mol
Reinheit (%) 98 Atom % D, Minimum 98% chemische Reinheit