missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Phenolrot

Artikelnummer. p-7025962
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11470307

Marke: Thermo Scientific Chemicals B21710.09

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Edge
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 143-74-8 | C19H14O5S | 354.38 g/mol

Phenol red is used as a non absorbed marker in gravimetric method. It is a pH indicator used in cell biology laboratories and in home swimming pool test kits. It is used to check the kidney function based on the excreted phenol red by colorimetric method.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Phenolrot wird als nicht absorbierter Marker in gravimetrischen Verfahren verwendet. Es ist ein pH-Indikator, der in zellbiologischen Laboren und in Prüfsätzen für Heimschwimmbäder verwendet wird. Es wird verwendet, um die Nierenfunktion anhand des ausgeschiedenen Phenolrots mittels kolorimetrischer Methoden zu überprüfen.

Löslichkeit
Löslich in Wasser, Ethanol und Methanol. Nicht in Chloroform löslich.

Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 143-74-8
Summenformel C19H14O5S
Molekulargewicht (g/mol) 354.38
MDL-Nummer MFCD00003552
InChI-Schlüssel BELBBZDIHDAJOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol red, phenolsulfonphthalein, fenolipuna, sulfonphthal, sulphental, sulphonthal, phenolsulphonphthalein, psp indicator, phenolsulfonephthalein, unii-i6g9y0j1oj
PubChem CID 4766
ChEBI CHEBI:31991
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Phenol Red
Siedepunkt >300°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 10 g
Beilstein 326470
Merck Index 14,7247
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,ethanol and methanol. Insoluble in chloroform.
IUPAC-Name 4-[3-(4-Hydroxyphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]phenol
Formelmasse 354.38
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenol red
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Phenolsulfonphthalein

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt