Learn More
Thermo Scientific Chemicals Phenolrot, Indikatorqualität
Artikelnummer. 10689833 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10689833 100 g Glasflasche 100 Gramm
10791745 5 g Glasflasche 5 Gramm
10665202 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10689833 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 151431000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 143-74-8 | C19H14O5S | 354.38 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 143-74-8
Summenformel C19H14O5S
Molekulargewicht (g/mol) 354.38
MDL-Nummer MFCD00003552
InChI-Schlüssel BELBBZDIHDAJOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym Phenolsulfonephthalein
PubChem CID 4766
ChEBI CHEBI:31991
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenol Red
Schmelzpunkt >300.0°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Spezifische Extinktion 1700 (558nm, in buffer) (E (1% min./1cm))
Visuelles Übergangsintervall from pH 6.8 (yellow) to pH 8.2 (red)
Beilstein 19, 91
Merck Index 15, 7360
Farbe Beige-braun bis orange
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.77g/L. Other solubilities: soluble in ethanol
Menge 100 g
Physikalische Form Kristallpulver, Kristalle, Flocken und/oder Stückchen
IUPAC-Name 4-[3-(4-Hydroxyphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]phenol
Formelmasse 354.38
Güte Rein