Learn More
Thermo Scientific Chemicals Phenolrot Natriumsalz
Artikelnummer. 11475047
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11475047 5 g 5 Gramm
11485047 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11475047 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. B21948.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 34487-61-1 | C19H13NaO5S | 376.358 g/mol
Phenol Red sodium salt commonly employed in cell biology laboratories as a cell tissue culture pH marker. Under normal conditions, phenol red added to the growth medium will have a pink-red color. If their is dying cells or overgrowth of contaminants, this will cause a change in pH resulting in a change in indicator color. This color change is an indication that the medium needs to be replaced. Additionally, Phenol Red could potentially be useful as a differentiation factor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Phenolrotes Natriumsalz wird häufig in zellbiologischen Laboren als pH-Marker für Zellgewebekulturen eingesetzt. Unter normalen Bedingungen hat Phenolrot, das dem Wachstumsmedium hinzugefügt wird, eine rosa-rote Farbe. Wenn Zellen sterben oder die Kontaminanten zu stark zunehmen, führt dies zu einer Änderung des pH-Werts und damit zu einem Wechsel der Indikatorfarbe. Dieser Farbwechsel weist darauf hin, dass das Medium ausgetauscht werden muss. Darüber hinaus kann Phenolrot als Differenzierungsfaktor nützlich sein.
Löslichkeit
Lösung in Wasser ergibt eine dunkelrote Farbe (25 mg/ml), in Alkohol (4 mg/ml), Methanol, Ethanol (200 mg/ml) und wässrigen Alkalihydroxiden oder Carbonaten entsteht eine rot gefärbten Lösung.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 34487-61-1
Summenformel C19H13NaO5S
Molekulargewicht (g/mol) 376.358
MDL-Nummer MFCD00066901
InChI-Schlüssel HKHYOKBQJILTEI-UHFFFAOYSA-M
Synonym phenol red, sodium salt, phenolsulfonephthalein sodium salt, sodium 4-3-4-hydroxyphenyl-1,1-dioxido-3h-benzo c 1,2 oxathiol-3-yl phenolate, phenol red sodium salt, phenol, 4,4'-1,1-dioxido-3h-2,1-benzoxathiol-3-ylidene bis-, monosodium salt, phenol, 4,4'-1,1-dioxido-3h-2,1-benzoxathiol-3-ylidene bis-, sodium salt 1:1, phenol red, acs, phenolredsodiumsalt, phenolsulfonephthalein sodium, sodium 4-3-4-hydroxyphenyl-1,1-dioxo-2,1??-benzoxathiol-3-yl benzenolate
PubChem CID 23686673
IUPAC-Name Natrium;4-[3-(4-Hydroxyphenyl)-1,1-Dioxo-2,1$l^{6}-Benzoxathiol-3-yl]Phenolat
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC=C(C=C3)O)C4=CC=C(C=C4)[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenol Red sodium salt
Schmelzpunkt 285°C (decomposition)
Menge 5 g
Beilstein 6260026
Merck Index 14,7247
Löslichkeitsinformationen Soluble in water yielding a dark red solution (25mg/ml),alcohol (4mg/ml),methanol,ethanol (200mg/ml),and aqueous alkali hydroxides or carbonates with formation of a red colored solution.
Formelmasse 376.37