Learn More
Phenol-Rutinosid, TRC
Artikelnummer. 30138095
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138095 10 mg 10 Milligramm
30137537 5 mg 5 Milligramm
30009690 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138095 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP71565010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1416253-67-2
Summenformel C18 H26 O10
Molekulargewicht (g/mol) 402.393
Synonym Phenyl 6-O-(6-deoxy-a-L-mannopyranosyl)-β -D-glucopyranoside
IUPAC-Name (2S,3R,4R,5R,6R)-2-methyl-6-[[(2R,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-Trihydroxy-6-phenoxyoxan-2-yl]methoxy]oxan-3,4,5-Triol
SMILES C[C@@H]1O[C@@H](OC[C@H]2O[C@@H](Oc3ccccc3)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenol Rutinoside
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C18H26O10/c1-8-11(19)13(21)15(23)17(26-8)25-7-10-12(20)14(22)16(24)18(28-10)27-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8,10-24H,7H2,1H3/t8-,10+,11-,12+,13+,14-,15+,16+,17+,18+/m0/s1
Formelmasse 402.1526