Learn More
WTW™ KT 0.10 - 2.50 mg/l C6H5OH (Phenol) Phenol 14551 .
Artikelnummer. 11754774
Click to view available options
Anzahl Tests:
25
Packungsgröße:
25 Tests
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11754774
Marke: WTW™ 250412
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Spezifikation
Analyten 4-Amoniantupyrin
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Abwasser, Oberflächenwasser
Zur Verwendung mit (Geräte) PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spektralphotometer
Enthält Zertifikate
Anzahl Tests 25
Ausreichend für 25 Tests
Testmethode Photometrisch
Typ CombiCheck Nickel-Zelltestkit (Ni)
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenol Cell Test Method: photometric 0.10 - 2.50 mg/l Spectroquant
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P311-BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt/ anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: sulphuric acid