Learn More
Phenol, TRC
Artikelnummer. 30041165
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30041165 5 g 5 Gramm
30011547 100 g 100 Gramm
30005244 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30041165 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP3180055G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-95-2
Summenformel C6 H6 O
Molekulargewicht (g/mol) 94.11
Synonym Phenol, Guaiacol Imp. B (EP), Hexylresorcinol Imp. A (EP), Salicylic Acid Imp. C (EP), 2-Allphenol, Benzenol, Carbolic acid, ENT 1814, Hydroxybenzene, Monohydroxybenzene, Monophenol, NSC 36808, Oxybenzene, Phenic acid, Phenyl alcohol, Phenyl hydrate, Phenyl hydroxide, Phenylic acid, Phenylic alcohol
IUPAC-Name phenol
SMILES Oc1ccccc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenol
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
Formelmasse 94.0419
Reinheit (%) >95%