Learn More
Corning™ Gewindekappen aus Phenolharz
Tienda Corning Productos
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Höhe (metrisch):
12,5 mm
13,5mm
missing translation for 'unitSize'
12 Stück
288 Stück
Descripción
Diese Kappen bestehen aus einem speziell formulierten Harz, das den Auswirkungen von Temperatur und Dampf beim Autoklavieren standhält.Die Kappen haben eine eingeklebte, weiße Gummieinlage.
Specifica
Specifica
| Verschlussgröße | 13-415 |
| Auskleidungsmaterial | Gummi |
| Produkttyp | Kappe mit Schraubgewinde |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | Phenolharz |
| Farbe | Schwarz |
| Höhe (metrisch) | 13,5mm |
| Anzahl pro Packung | 36/Packung |
| Anzahl pro Karton | 36/Packung |
| Verpackung | 36/Packung |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto