Learn More
Corning™ Gewindekappen aus Phenolharz
Diese Kappen bestehen aus einem speziell formulierten Harz, das den Auswirkungen von Temperatur und Dampf beim Autoklavieren standhält.Die Kappen haben eine eingeklebte, weiße Gummieinlage.
31.99 € - 97.36 €
Spezifikation
Produkttyp | Kappe mit Schraubgewinde |
---|---|
Auskleidungsmaterial | Gummi |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Material | Phenolharz |
Farbe | Schwarz |
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10383563
|
Corning™
9999-24 |
12,5 mm |
31.99 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 05-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10427033
|
Corning™
9999-132 |
13,5mm |
97.36 €
288 Stück |
Verfügbar ab: 05-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Diese Kappen bestehen aus einem speziell formulierten Harz, das den Auswirkungen von Temperatur und Dampf beim Autoklavieren standhält.Die Kappen haben eine eingeklebte, weiße Gummieinlage.
Spezifikation
Kappe mit Schraubgewinde | |
Autoklavierbar | |
Schwarz |
Gummi | |
Phenolharz | |
Kulturröhrchen |