Learn More
Thermo Scientific Chemicals Phenolphthalein, 98 %
Artikelnummer. 11488996
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11488996 1000 g 1000 Gramm
11498996 50 g 50 Gramm
11409006 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11488996 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. A17135.0B
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 77-09-8 | C20H14O4 | 318.33 g/mol
Phenolphthalein is widely used as an indicator in acid-base titrations, water treatment applications. Due to its pH sensitivity, It is used to the check extent of carbonation in concrete, soap and in toys as diapering work. It is used in Kastle-Meyer test, which identifies the substances containing blood.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Phenolphthalein wird häufig als Indikator für Säure-Basen-Titrationen und Wasseraufbereitungsanwendungen verwendet. Aufgrund seiner pH-Empfindlichkeit wird es zur Überprüfung der Ausdehnung von Karbonatbildung in Beton, Seife und in Spielzeug als Diapierarbeit verwendet. Es wird im Kastle-Meyer-Test verwendet, der die bluthaltigen Substanzen identifiziert.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol. Schwer löslich in Dimethylsulfoxid und unlöslich in Benzol oder Hexan.
Hinweise
Säure-Basen-Indikator: pH 8.0–10.0.Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 77-09-8
Summenformel C20H14O4
Molekulargewicht (g/mol) 318.33
MDL-Nummer MFCD00005913
InChI-Schlüssel KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenolphthalein, phthalimetten, euchessina, phthalin, espotabs, phenolax, purgophen, koprol, laxogen, trilax
PubChem CID 4764
ChEBI CHEBI:34914
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material Phenolphthalein
Schmelzpunkt 258°C to 262°C
Dichte 1.299
Menge 1000 g
Beilstein 284423
Merck Index 14,7243
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol. Slightly soluble in dimethyl sulfoxide and insoluble in benzene or hexane.
IUPAC-Name 3,3-bis(4-Hydroxyphenyl)-2-Benzofuran-1-on
Formelmasse 318.33
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Product Identifier
  • Phenolphthalein
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Hazard Statement
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
Precautionary Statement
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenolphthalein