Learn More
Thermo Scientific Chemicals Phenolphthalein, Zur Analyse ACS
Artikelnummer. 10135513 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10135513
Marke: Thermo Scientific Chemicals 417180026
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 77-09-8 | C20H14O4 | 318.33 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77-09-8
Summenformel C20H14O4
Molekulargewicht (g/mol) 318.33
MDL-Nummer MFCD00005913
InChI-Schlüssel KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 4764
ChEBI CHEBI:34914
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenolphthalein
Schmelzpunkt 258.0°C to 263.0°C
Klarheit Passes Test
Beilstein 18, 143
Merck Index 15, 7356
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: <0.1%. Other solubilities: 1g/12mL alcohol, 1g/100mL ether, soluble in alkalies, soluble in chloroform
Infrarotspektrum Echt
IUPAC-Name 3,3-bis(4-Hydroxyphenyl)-2-Benzofuran-1-on
Formelmasse 318.32
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Kunststoffflasche
Dampfdruck Vapor Pressure: Negligible
Visuelles Übergangsintervall from pH 8.0 (colorless) to pH 10 (red)
Dichte 1.299g/mL
Farbe Weiß
Menge 2.5 kg
Physikalische Form Kristallpulver