Learn More
Fisherbrand™ Phenolphthalein-Papier
Artikelnummer. 15970872 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
pH-Bereich:
8.3 bis 10
Packungsgröße:
4 Einheiten
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. pH-Bereich Packungsgröße
15970872 8.3 bis 10 4 Einheiten
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15970872
Bringen Sie Ihre Forschung im Bereich erneuerbare Energien voran
Verwenden Sie den Aktionscode 28029
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Schnelle und einfache Bestimmung für die Neutralisationsanalyse.
  • Whitepaper
  • Ändert die Farbe in Rot, wenn der pH-Wert in Richtung alkalischer Bedingungen 8,3 überschreitet (rot bei pH>-Wert 10)
Spezifikation
Farbanzeige Weiß bis rot
pH-Bereich 8.3 bis 10
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neutralisationsanalyse
Typ pH-Indikatorpapier
Länge (metrisch) 5 m
Breite (metrisch) 7 mm