Learn More
Phenolphthalein-Feststoff, rein, Indikatorqualität, Fisher Chemical
Artikelnummer. p-7073389 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10407650
Marke: Fisher Chemical P/2400/48
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
100g, Pulverbehälter aus Kunststoff
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77-09-8
Summenformel C20H14O4
Molekulargewicht (g/mol) 318.33
MDL-Nummer MFCD00005913
InChI-Schlüssel KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 4764
ChEBI CHEBI:34914
IUPAC-Name 3,3-bis(4-Hydroxyphenyl)-2-Benzofuran-1-on
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
Spezifikation
Schmelzpunkt 258°C
Formelmasse 318.32g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Farbe Weiß
Menge 100 g
Physikalische Form Fest
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenolphthalein
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: phenolphthalein