Learn More
Phenolphthalein-Indikator in Methanol, 10 g/l, Chem-Lab
Artikelnummer. 11913333
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11913333 1 l 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11913333 Lieferant Chem-Lab Lieferanten-Nr. CL06.0602.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.30 €
    31.80 € / 1 Liter
    Sparen 16.50 €
    34% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Färbt sich beim Vorhandensein von Basen (bei pH-Wert 8.2–9.8) rotviolett. Phenolphthalein-Indikator in Methanol (10 g/l) von Chem-Lab enthält 10 g C20H14O4 pro 1 l CH3OH. Dient als Indikator für Säure-Base
Phenolphthalein wird zur Verwendung in Experimenten in der Regel in Alkohol aufgelöst. Es ist eine schwache Säure, die H-+ Ionen in Lösung verlieren kann. Das Phenolphthalein-Molekül ist farblos, das Phenolphthalein-Ion rosa. In sauren und neutralen Lösungen ist die Lösung farblos. Wenn dem Phenolphthalein eine Base hinzugefügt wird, findet mehr Ionisierung statt, wodurch die Lösung eine rotviolette Farbe erhält. Diese Lösung wird bei pH-Wert 8.2–9.8 in dieses Rosa.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenolphthalein
Schmelzpunkt -98 °C
CAS 77-09-8, 67-56-1
Konzentration 10g C20H14O4 pro 1L CH3OH
Geruch Alkoholisch
Summenformel C20H14O4
MDL-Nummer MFCD00005913
Dichte 0.79 g/ml
pH-Farbindikatoren Farblos bis rotviolett bei pH 8,2 – 9,8
Lösungsmittel oder Matrix Methanol
Löslichkeitsinformationen Leicht in Wasser löslich
pH ±7
Menge 1 l
InChI-Schlüssel KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
Physikalische Form Flüssig
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
IUPAC-Name 3,3-bis(4-Hydroxyphenyl)-2-Benzofuran-1-on
Molekulargewicht (g/mol) 318.33
PubChem CID 4764
ChEBI CHEBI:34914
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenolphtalein 10 g/l in Methanol Indikator Lösung
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H370-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/seife/waschen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: phenolphthalein