Learn More
Phenolphthalein-Lösung
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11414719 Alle ansehen Reagecon Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11414719 100 ml 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11414719 Lieferant Reagecon Lieferanten-Nr. 1063702
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.10 €
    50.24 € / 100 Milliliter
    Sparen 11.86 €
    19% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hergestellt gemäß Europ. Arzneibuch Pharm. Kapitel 4 (4.1.1 ) und in einer ISO 9001-konformen Einrichtung aufbereitet. Phenolphthalein-Lösung, EP-Qualität, Reagecon™ ist eine gebrauchsfertige 0.1g/100ml-Lösung, die als Indikator für Säure–Base-Titrationen verwendet wird. Wird in sauren Lösungen farblos und in basischen Lösungen rot/rosa.
Phenolphthalein wird häufig als Indikator in Säure-Basen-Titrationen verwendet. Ist auch zusammen mit Methylrot, Bromothymolblau und Thymolblau Bestandteil des Universalindikators. Diese Lösung wird durch Auflösen von 0.1 g Phenolphthalein in 80 ml Alkohol hergestellt und mit Wasser auf 100 ml verdünnt. Die Lösung wird bei pH-Wert ≥10 rot, ist farblos bei ≤8.2 und ist dazwischen pinkfarben.
  • Hergestellt in einer ISO9001-zertifizierten Anlage gemäß EU-Vorschriften. Ph. Kapitel 4 (4.1.1) Richtlinien
  • Wird mit Analysenzertifikat und Etikett geliefert, das Chargennummer und Verfallsdatum zeigt
  • Gebrauchsfertiges Produkt, spart Zeit und Arbeitsaufwand beim Vorbereiten präziser Reagenzien und volumetrischer Lösungen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-2-benzofuran-1(3H)-on
CAS 77-09-8, 64-17-5, 7732-18-5
Konzentration 0,1 g pro 100 ml
Geruch Alkoholähnlich
Verpackung Manipulationssicher
Summenformel C20H14O4
Analysenzertifikat Ja
MDL-Nummer MFCD00005913
pH-Farbindikatoren Rot: pH >10
Farblos: pH <8,2
Rosa: 8,2 – 10
Lösungsmittel oder Matrix Ethanol, mit Wasser verdünnt
Menge 100 ml
InChI-Schlüssel KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
Physikalische Form Flüssig
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
IUPAC-Name 3,3-bis(4-Hydroxyphenyl)-2-Benzofuran-1-on
Molekulargewicht (g/mol) 318.33
PubChem CID 4764
ChEBI CHEBI:34914
Formelmasse 318,3 g/mol
Güte Eu. Ph. Kapitel 4(4.1.1)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • PHENOLPHTHALEIN SOLUTION
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, phenolphthalein