Learn More
Phenothiazin, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11404174
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
5000 g
Packungsgröße:
250 Gramm
500 Gramm
5000 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11404174 5000 g 5000 Gramm
11494164 250 g 250 Gramm
11498680 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11404174 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12517.0I
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 92-84-2 | C12H9NS | 199.271 g/mol
It acts on type I calcium/calmodulin dependent phosphodiesterase and also a useful electron donor. Phenothiazine finds uses in metal free organic dye sensitizers, dyes and antioxidants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wirkt auf die Typ I-abhängige Calcium-/Calmodulinphosphodiesterase und ist auch ein nützlicher Elektronenspender. Phenothiazin findet Verwendungen in metallfreien organischen Farbstoffsensibilisatoren, Farbstoffen und Antioxidantien.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (0.13 mg/ml bei 23 °C), Ethanol, Aceton und Äther. Nicht in Chloroform löslich.
Hinweise
Unter trockenem Inertgas lagern. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Sorgen Sie für eine gute Belüftung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 92-84-2
Summenformel C12H9NS
Molekulargewicht (g/mol) 199.271
MDL-Nummer MFCD00005015
InChI-Schlüssel WJFKNYWRSNBZNX-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenothiazine, thiodiphenylamine, feeno, dibenzothiazine, phenosan, phenthiazine, dibenzo-1,4-thiazine, penthazine, souframine, agrazine
PubChem CID 7108
ChEBI CHEBI:37931
IUPAC-Name 10H-Phenothiazin
SMILES C1=CC=C2C(=C1)NC3=CC=CC=C3S2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenothiazine
Schmelzpunkt 182°C to 186°C
Siedepunkt 235°C (21 mmHg)
Menge 5000 g
Beilstein 143237
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,7252
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (0.13mg/ml at 23°C),ethanol,acetone,and ether. Insoluble in chloroform.
Formelmasse 199.28
Reinheit (%) ≥98%