Learn More
Phenothiazin, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It acts on type I calcium/calmodulin dependent phosphodiesterase and also a useful electron donor. Phenothiazine finds uses in metal free organic dye sensitizers, dyes and antioxidants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Es wirkt auf die Typ I-abhängige Calcium-/Calmodulinphosphodiesterase und ist auch ein nützlicher Elektronenspender. Phenothiazin findet Verwendungen in metallfreien organischen Farbstoffsensibilisatoren, Farbstoffen und Antioxidantien.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (0.13 mg/ml bei 23 °C), Ethanol, Aceton und Äther. Nicht in Chloroform löslich.
Hinweise
Unter trockenem Inertgas lagern. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Sorgen Sie für eine gute Belüftung.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Phenothiazine |
| Schmelzpunkt | 182°C to 186°C |
| Siedepunkt | 235°C (21 mmHg) |
| Menge | 250 g |
| Beilstein | 143237 |
| Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
| Merck Index | 14,7252 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (0.13mg/ml at 23°C),ethanol,acetone,and ether. Insoluble in chloroform. |
| Formelmasse | 199.28 |
| Reinheit (%) | ≥98% |
Sicherheit und Handhabung
- Phenothiazine
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Contain: Phenothiazine
RUO – Research Use Only
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.