Learn More
Phenothiazin, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7020529
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
5000 g
Packungsgröße:
250 Gramm
500 Gramm
5000 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11494164 250 g 250 Gramm
11498680 500 g 500 Gramm
11404174 5000 g 5000 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11494164
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12517.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 92-84-2 | C12H9NS | 199.271 g/mol
It acts on type I calcium/calmodulin dependent phosphodiesterase and also a useful electron donor. Phenothiazine finds uses in metal free organic dye sensitizers, dyes and antioxidants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wirkt auf die Typ I-abhängige Calcium-/Calmodulinphosphodiesterase und ist auch ein nützlicher Elektronenspender. Phenothiazin findet Verwendungen in metallfreien organischen Farbstoffsensibilisatoren, Farbstoffen und Antioxidantien.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (0.13 mg/ml bei 23 °C), Ethanol, Aceton und Äther. Nicht in Chloroform löslich.
Hinweise
Unter trockenem Inertgas lagern. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Sorgen Sie für eine gute Belüftung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 92-84-2
Summenformel C12H9NS
Molekulargewicht (g/mol) 199.271
MDL-Nummer MFCD00005015
InChI-Schlüssel WJFKNYWRSNBZNX-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenothiazine, thiodiphenylamine, feeno, dibenzothiazine, phenosan, phenthiazine, dibenzo-1,4-thiazine, penthazine, souframine, agrazine
PubChem CID 7108
ChEBI CHEBI:37931
IUPAC-Name 10H-Phenothiazin
SMILES C1=CC=C2C(=C1)NC3=CC=CC=C3S2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenothiazine
Schmelzpunkt 182°C to 186°C
Siedepunkt 235°C (21 mmHg)
Menge 250 g
Beilstein 143237
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,7252
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (0.13mg/ml at 23°C),ethanol,acetone,and ether. Insoluble in chloroform.
Formelmasse 199.28
Reinheit (%) ≥98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenothiazine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Phenothiazine