Learn More
Phenothiazin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3736603 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10214800 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10695942 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
10308613 5 kg Plastikeimer 5 Kilogramm
3 options
Artikelnummer. 10214800
Marke: Thermo Scientific Acros 130215000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 92-84-2 | C12H9NS | 199.28 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 92-84-2
Summenformel C12H9NS
Molekulargewicht (g/mol) 199.28
MDL-Nummer MFCD00005015
InChI-Schlüssel WJFKNYWRSNBZNX-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenothiazine, thiodiphenylamine, feeno, dibenzothiazine, phenosan, phenthiazine, dibenzo-1,4-thiazine, penthazine, souframine, agrazine
PubChem CID 7108
ChEBI CHEBI:37931
IUPAC-Name 10H-Phenothiazin
SMILES C1=CC=C2C(=C1)NC3=CC=CC=C3S2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenothiazine
Schmelzpunkt 185.0°C
Farbe Gelb
Siedepunkt 371.0°C
Flammpunkt >100°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 500 g
Beilstein 27, 63
Merck Index 15, 7364
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 2mg/l (25°C). Other solubilities: freely soluble in hot acetic acid, freely soluble in benzene and ether, slightly soluble in alcohol and mineral oils, practically insoluble in chloroform and petroleum, ether
Formelmasse 199.28
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Prills oder Beads
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenothiazine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.