Learn More
Phenothiazin, LoGiCal
Artikelnummer. 30458662
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30458662 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30458662 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR0157.02
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenothiazine
CAS 92-84-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Phenothiazine
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C12 H9 N S
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Promethazine Hydrochloride Imp. A (EP), Promethazine Imp. A (EP), Phenothiazine, 10H-Phenothiazine, Antage TDP, Contaverm, Danikoropa, Dibenzo-1,4-thiazine, Dibenzothiazine, ENT 38, Early bird wormer, Feeno, Fenoverm, NSC 2037, Nemazene, Nexarbol, Orimon, Padophene, Penthazine, Phenegic, Phenoverm, Phenovis, Phenoxur, Phenthiazine, Phenzeen, Reconox, Thiodiphenylamine, Promethazine Hydrochloride Impurity A, Promethazine Impurity A
InChI-Formel InChI=1S/C12H9NS/c1-3-7-11-9(5-1)13-10-6-2-4-8-12(10)14-11/h1-8,13H
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES N1c2ccccc2Sc3ccccc13
IUPAC-Name 10H-Phenothiazin
Industry Type Klinische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 199.27
Menge 10 mg
Formelmasse 199,0456 g/mol