Learn More
Phenothiazin S,S-Dioxid, TRC
Artikelnummer. 30137735
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137735 500 mg 500 Milligramm
30132971 1 g 1 Gramm
30008842 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137735 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP297600500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1209-66-1
Summenformel C12H9NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 231.27
Synonym 5,5-Dioxophenothiazine;
IUPAC-Name 10H-Phenothiazin 5,5-Dioxid
SMILES O=S1(=O)c2ccccc2Nc3ccccc13
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenothiazine S,S-Dioxide
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H9NO2S/c14-16(15)11-7-3-1-5-9(11)13-10-6-2-4-8-12(10)16/h1-8,13H
Formelmasse 231.0354
Reinheit (%) >95%