Learn More
Phenoxazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3736605 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10336870 1 g Glasflasche 1 Gramm
10407140 5 g Glasflasche 5 Gramm
10033763 25 g Glasflasche 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 10336870
Marke: Thermo Scientific Acros 130220010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 135-67-1 | C12H9NO | 183.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 135-67-1
Summenformel C12H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 183.21
MDL-Nummer MFCD00005014
InChI-Schlüssel TZMSYXZUNZXBOL-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenoxazine, phenazoxine, unii-c2zwt499sg, c2zwt499sg, 5,4-oxazine, phenotazine, rarechem fh 2c 0s92, phenoxazine 1g, 9ci
PubChem CID 67278
IUPAC-Name 10H-Phenoxazin
SMILES N1C2=CC=CC=C2OC2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenoxazine
Schmelzpunkt 154.0°C to 159.0°C
Farbe Grau bis Grau-Grün
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Beilstein 27, 62
Merck Index 15, 7365
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: freely soluble in abs.methanol, ethanol, ether,, chloroform and benzene, sparingly soluble in petroleum ether
Formelmasse 183.21
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Feines Kristallpulver