Learn More
Phenserin, TRC
Artikelnummer. 30427074
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30427074 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30427074 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP31890325MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenserine
CAS 101246-66-6
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C20H23N3O2
Menge 25 mg
Synonym (-)-Eseroline Phenylcarbamate, (-)-N-Phenylcarbamoyleseroline, (-)-Phenserine, (3aS-cis)-1,2,3,3a,8,8a-Hexahydro-1,3a,8-trimethyl-pyrrolo[2,3-b]indol-5-ol Phenylcarbamate (Ester), (3aS,8aR)-1,2,3,3a,8,8a-Hexahydro-1,3a,8-trimethyl-pyrrolo[2,3-b]indol-5-ol (N-Phenylcarbamate)
InChI-Formel InChI=1S/C20H23N3O2/c1-20-11-12-22(2)18(20)23(3)17-10-9-15(13-16(17)20)25-19(24)21-14-7-5-4-6-8-14/h4-10,13,18H,11-12H2,1-3H3,(H,21,24)/t18-,20+/m1/s1
SMILES CN1CC[C@]2(C)[C@H]1N(C)c3ccc(OC(=O)Nc4ccccc4)cc23
IUPAC-Name [(3aR,8bS)-3,4,8b-Trimethyl-2,3a-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]indol-7-yl] N-phenylcarbamat
Molekulargewicht (g/mol) 337.42
Formelmasse 337.179
Reinheit (%) >95