Learn More
Phenyl-1-Thio-Beta-D-Galaktosid, TRC
Artikelnummer. 30422287
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30422287 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30422287 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP3369801G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenyl 1-Thio-Beta-D-galactoside
CAS 16758-34-2
Summenformel C12 H16 O5 S
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C12H16O5S/c13-6-8-9(14)10(15)11(16)12(17-8)18-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8-16H,6H2/t8-,9+,10+,11-,12+/m1/s1
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](Sc2ccccc2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
IUPAC-Name (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-phenylsulfanyloxan-3,4,5-triol
Molekulargewicht (g/mol) 272.32
Formelmasse 272.0718