Learn More
Phenyl(4-piperidyl)methanonhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10462464
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10462464 25 g Bernsteinfarbene Glasflasche 25 Gramm
10417692 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10014322 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10462464 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SEW04290EB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 25519-80-6
Summenformel C12H16ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 225.716
InChI-Schlüssel NXYKIFZJQXOUJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzoylpiperidine hydrochloride, phenyl piperidin-4-yl methanone hydrochloride, 4-benzoylpiperidine hcl, phenyl 4-piperidyl methanone hydrochloride, 4-benzoyl piperidine hydrochloride, 4-benzoylpiperidine hydrogen chloride, methanone, phenyl-4-piperidinyl-, hydrochloride, phenyl 4-piperidyl ketone, chloride, 4-benzoyl piperidine hcl, pubchem9881
PubChem CID 2724437
IUPAC-Name Phenyl(piperidin-4-yl)methanon;Hydrochlorid
SMILES C1CNCCC1C(=O)C2=CC=CC=C2.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenyl(4-piperidyl)methanone hydrochloride
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 25 g
Formelmasse 225.72
Reinheit (%) 97%