Learn More
Phenylbenzoat, TRC
Artikelnummer. 30133830
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
50 g
Packungsgröße:
25 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30133830 50 g 50 Gramm
30011838 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30133830 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP33506050G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 93-99-2
Summenformel C13 H10 O2
Molekulargewicht (g/mol) 198.22
Synonym Phenyl Benzoate, Benzoic acid, phenyl ester, Phenol, benzoate (7CI), NSC 37086, Phenoxy phenyl ketone, Phenyl benzoate, Phenyl ester benzoic acid
IUPAC-Name Phenylbenzoat
SMILES O=C(Oc1ccccc1)c2ccccc2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenyl Benzoate
Menge 50 g
InChI-Formel InChI=1S/C13H10O2/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Formelmasse 198.0681