Learn More
Phenyl-beta-D-galactopyranosid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7029553
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11471690 1 g -
11481690 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11471690
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H27028.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2818-58-8 | C12H16O6 | 256.254 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2818-58-8
Summenformel C12H16O6
Molekulargewicht (g/mol) 256.254
MDL-Nummer MFCD00063258
InChI-Schlüssel NEZJDVYDSZTRFS-YBXAARCKSA-N
Synonym phenylgalactoside, phenyl beta-d-galactopyranoside, phenyl b-d-galactoside, phenyl-b-d-galactopyranoside, phenyl b-d-galactopyranoside, phenyl-beta-d-galactopyranoside, 2r,3r,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-phenoxy-tetrahydropyran-3,4,5-triol, p-gal, phenylb-d-galactoside, phenyl, a-d-galactoside
PubChem CID 102336
ChEBI CHEBI:8098
IUPAC-Name (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-Phenoxyoxan-3,4,5-Triol
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenyl beta-D-galactopyranoside
Schmelzpunkt 152°C to 156°C
Menge 1 g
Beilstein 87518
Optische Drehung −42° (c=2 in Water)
Formelmasse 256.25
Reinheit (%) 99%