Learn More
Phenylchlorothionoformiat, TRC
Artikelnummer. 30428561
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30428561 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30428561 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP3196505G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenyl Chlorothionoformate
CAS 1005-56-7
Summenformel C7H5ClOS
Menge 5 g
Synonym Carbonochloridothioic Acid O-Phenyl Ester, Chlorothioformic Acid O-Phenyl Ester, NSC 99103, O-Phenyl Carbonochloridothioate, O-Phenyl Chlorothiocarbonate, O-Phenyl Chlorothioformate, O-Phenyl Chlorothionoformate, Phenoxythiocarbonyl Chloride, Phenyl Chlorothiocarbonate, Phenyl Chlorothionoformate, Phenyl Thiochloroformate, Phenyl Thionochloroformate, Phenyl Thioxochloroformate
InChI-Formel InChI=1S/C7H5ClOS/c8-7(10)9-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
SMILES ClC(=S)Oc1ccccc1
IUPAC-Name O-phenylchlormethanthioat
Molekulargewicht (g/mol) 172.63
Formelmasse 171.975