Learn More
Phenyl-d5-tin Trichloride, CDN
Click to view available options
Menge:
0.25 g
0.5 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
0.50 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Phenyl-d5-tin Trichloride |
| Summenformel | C6 D5 Sn . 3 Cl |
| Menge | 0.5 g |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C6H5.3 ClH.Sn/c1-2-4-6-5-3-1;;;;/h1-5 H;3*1 H;/q;;;;+3/p-3/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D;;;; |
| SMILES | [Cl-].[Cl-].[Cl-].[2 H]c1c([2 H])c([2 H])c([Sn+3 ])c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC-Name | (2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)tin(3+);trichloride |
| Molekulargewicht (g/mol) | 307.204 |
| Formelmasse | 306.879 g/mol |
| Reinheit (%) | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |