Learn More
Phenyldichlorphosphat, TRC
Artikelnummer. 30410775
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30410775 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30410775 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP31995050G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenyl Dichlorophosphate
CAS 770-12-7
Summenformel C6H5Cl2O2P
Menge 50 g
Synonym Phosphorodichloridic Acid Phenyl Ester, Phenyl Phosphorodichloridate, Dichlorophenoxyphosphine Oxide, NSC 44412, Phenoxydichlorophosphine Oxide, Phenoxyphosphoryl Dichloride, Phenyl Dichlorophosphinate, Phenylphosphoric Dichloride
InChI-Formel InChI=1S/C6H5Cl2O2P/c7-11(8,9)10-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
SMILES ClP(=O)(Cl)Oc1ccccc1
IUPAC-Name Dichlorphosphoryloxybenzol
Molekulargewicht (g/mol) 210.98
Formelmasse 209.9404