Learn More
Phenyl Ethenesulfonate, TRC
Artikelnummer. 30427880
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30427880 500 mg -
30421923 100 mg 100 Milligramm
30425408 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30427880 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP399375500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1562-34-1
Summenformel C8H8O3S
Molekulargewicht (g/mol) 184.21
Synonym Phenyl Ethylenesulfonate, Phenyl Vinylsulfonate
IUPAC-Name phenyl ethenesulfonate
SMILES C=CS(=O)(=O)Oc1ccccc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenyl Ethenesulfonate
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H8O3S/c1-2-12(9,10)11-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2
Formelmasse 184.0194