Learn More
Phenylisocyanat, 98+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11491910
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11491910 5 g 5 Gramm
11485173 250 g -
11481910 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11491910 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12808.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Phenylisocyanat wird zusammen mit Triethylamin verwendet, um Nitrogruppen zu aktivieren, um eine 1,3-dipolare Cycloaddition zu durchlaufen. Es wird auch bei der Herstellung von chemisch modifiziertem Zellulosepapier verwendet. Darüber hinaus wird es bei der Vorbereitung von funktionalisierten Graphenoxid-Nanoplateletten verwendet. Außerdem reagiert es mit Ethylalkohol, um Ethylalfa, Gamma-Diphenylallophanat und eine geringe Menge Phenylisocyanat-Dimer zuzubereiten.
Löslichkeit
Mischbar mit Äther.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Wasser, Feuchtigkeit, Alkoholen, Aminen, starken Basen und starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 103-71-9
Summenformel C7H5NO
Molekulargewicht (g/mol) 119.123
MDL-Nummer MFCD00001994
InChI-Schlüssel DGTNSSLYPYDJGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenyl isocyanate, phenylcarbimide, carbanil, phenyl carbonimide, benzene, isocyanato, phenylisocyanate, isocyanic acid, phenyl ester, mondur p, phnco, fenylisokyanat
PubChem CID 7672
ChEBI CHEBI:53806
IUPAC-Name Isocyanatobenzol
SMILES C1=CC=C(C=C1)N=C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenyl isocyanate
Schmelzpunkt -33°C
Dichte 1.094
Siedepunkt 62°C to 64°C (11 mmHg)
Flammpunkt 51°C (123°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.536
Menge 5 g
UN-Nummer UN2487
Beilstein 471391
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Merck Index 14,7296
Löslichkeitsinformationen Miscible with ether.
Formelmasse 119.12
Reinheit (%) ≥98%