Learn More
Phenylisocyanat, 98+ %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
5 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Phenylisocyanat wird zusammen mit Triethylamin verwendet, um Nitrogruppen zu aktivieren, um eine 1,3-dipolare Cycloaddition zu durchlaufen. Es wird auch bei der Herstellung von chemisch modifiziertem Zellulosepapier verwendet. Darüber hinaus wird es bei der Vorbereitung von funktionalisierten Graphenoxid-Nanoplateletten verwendet. Außerdem reagiert es mit Ethylalkohol, um Ethylalfa, Gamma-Diphenylallophanat und eine geringe Menge Phenylisocyanat-Dimer zuzubereiten.
Löslichkeit
Mischbar mit Äther.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Wasser, Feuchtigkeit, Alkoholen, Aminen, starken Basen und starken Säuren.
Phenylisocyanat wird zusammen mit Triethylamin verwendet, um Nitrogruppen zu aktivieren, um eine 1,3-dipolare Cycloaddition zu durchlaufen. Es wird auch bei der Herstellung von chemisch modifiziertem Zellulosepapier verwendet. Darüber hinaus wird es bei der Vorbereitung von funktionalisierten Graphenoxid-Nanoplateletten verwendet. Außerdem reagiert es mit Ethylalkohol, um Ethylalfa, Gamma-Diphenylallophanat und eine geringe Menge Phenylisocyanat-Dimer zuzubereiten.
Löslichkeit
Mischbar mit Äther.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Wasser, Feuchtigkeit, Alkoholen, Aminen, starken Basen und starken Säuren.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Phenyl isocyanate |
| Schmelzpunkt | -33°C |
| Dichte | 1.094 |
| Siedepunkt | 62°C to 64°C (11 mmHg) |
| Flammpunkt | 51°C (123°F) |
| Geruch | Pungent |
| Brechungsindex | 1.536 |
| Menge | 5 g |
| UN-Nummer | UN2487 |
| Beilstein | 471391 |
| Mehr anzeigen |