Learn More
Phenyl N-[(2-Phenylsulfanyl)phenyl]carbamat, Mikromol™
Artikelnummer. 17902956
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17902956 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17902956 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1130.430025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Phenyl-N-[(2-Phenylsulfanyl)phenyl]carbamat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenyl[(2-phenylthio)phenyl]carbamate
CAS 111974-73-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Phenyl[(2-phenylthio)phenyl]carbamate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C19 H15 N O2 S
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym N-[2-(Phenylthio)phenyl]carbamic Acid Phenyl Ester
InChI-Formel InChI=1S/C19H15NO2S/c21-19(22-15-9-3-1-4-10-15)20-17-13-7-8-14-18(17)23-16-11-5-2-6-12-16/h1-14H,(H,20,21)
SMILES O=C(Nc1ccccc1Sc2ccccc2)Oc3ccccc3
IUPAC-Name Phenyl-N-(2-Phenylsulfanylphenyl)carbamat
Molekulargewicht (g/mol) 321.39
Menge 25 mg
Formelmasse 321,0823 g/mol