Learn More
Phenyl-Nicotinat, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11405856
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11405856 5 g 5 Gramm
11415856 25 g 25 Gramm
11425856 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11405856 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22219.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
In Nikotinsäure-Analoga, die gegen Tri-O-Cresylphosphat-induzierte Ataxie bei Hühnern getestet wurden, sorgte Phenylnicotin für eine teilweise Linderung des Syndroms.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3468-53-9
Summenformel C12H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 199.209
MDL-Nummer MFCD00023581
InChI-Schlüssel QEJPOSAIULNDLU-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenyl nicotinate, 3-pyridinecarboxylic acid, phenyl ester, phenylnicotinate, phenyl 3-pyridinecarboxylate, nicotinic acid, phenyl ester, unii-vrd2l6rm16, vrd2l6rm16, acmc-209i9k, nicotinic acid phenyl ester, qejposaiulndlu-uhfffaoysa
PubChem CID 77018
IUPAC-Name phenylpyridine-3-carboxylat
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC(=O)C2=CN=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenyl nicotinate
Schmelzpunkt 70°C to 74°C
Siedepunkt 186°C to 188°C (20 mmHg)
Menge 5 g
Beilstein 140968
Formelmasse 199.21
Reinheit (%) 99%