Learn More
Phenyl(pyridin-2-yl)methanon (2-Benzoylpyridin), Mikromol™
Artikelnummer. 17931436
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17931436 25 mg 25 Milligramm
17901446 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17931436 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0101.040025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Phenyl(pyridin-2-yl)methanon (2-Benzoylpyridin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenyl(pyridin-2-yl)methanone
CAS 91-02-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Phenyl(pyridin-2-yl)methanone
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C12 H9 N O
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 2-Benzoylpyridine, Doxylamine Hydrogen Succinate Imp. D (EP), Doxylamine Imp. D (EP), Phenyl(pyridin-2-yl)methanone, Doxylamine Hydrogen Succinate Impurity D, Doxylamine Impurity D
InChI-Formel InChI=1S/C12H9NO/c14-12(10-6-2-1-3-7-10)11-8-4-5-9-13-11/h1-9H
SMILES O=C(c1ccccc1)c2ccccn2
IUPAC-Name Phenyl(pyridin-2-yl)methanon
Molekulargewicht (g/mol) 183.21
Menge 25 mg
Formelmasse 183,0684 g/mol