Learn More
Salicylsäurephenylester, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11409157
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11409157 100 g 100 Gramm
11419157 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11409157 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20686.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 118-55-8 | C13H10O3 | 214.22 g/mol
Phenyl salicylate is used in the production of polymers, lacquers, adhesives, waxes and polishes. It acts as an antiseptic and mild analgesic. It is also used in the prevention of sunburn. It reacts with o-toluidine in 1,2,4-trichlorobenzene to give the corresponding amide o-Salicylotoluide. Further, it is involved in the study to check the effect on crystal size with cooling rate in the laboratory. In addition to this, it is used in veterinary medicine and also employed for coating pills, in which the medicine is intended for enteric release salol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Phenylsalicylat wird bei der Herstellung von Polymeren, Lacken, Klebstoffen, Wachsen und Polituren verwendet. Es wirkt als antiseptisches und mildes Analgetikum. Es wird auch als Haut-Sonnenschutz verwendet. Es reagiert mit O-Toluidin in 1,2,4-Trichlorbenzol, um das entsprechende Amid o-Salicylotoluid zu ergeben. Darüber hinaus ist es an der Studie beteiligt, in der die Auswirkung auf die Kristallgröße mit der Kühlrate im Labor geprüft wird. Darüber hinaus wird es in der Veterinärmedizin und auch zum Beschichten von Tabletten verwendet, bei denen das Arzneimittel Salol zur enterischen Freisetzung vorgesehen ist.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Ether, Chloroform, Terpentin, Aceton und Benzol. Schwerlöslich in Chloroformbenzol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und starken Basen. Kühl lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 118-55-8
Summenformel C13H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 214.22
MDL-Nummer MFCD00002213
InChI-Schlüssel ZQBAKBUEJOMQEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenyl salicylate, salol, phenol salicylate, salphenyl, musol, 2-phenoxycarbonylphenol, benzoic acid, 2-hydroxy-, phenyl ester, salicylic acid, phenyl ester, 2-hydroxybenzoic acid phenyl ester, phenyl-2-hydroxybenzoate
PubChem CID 8361
ChEBI CHEBI:34918
IUPAC-Name Phenyl-2-hydroxybenzoat
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC(=O)C2=CC=CC=C2O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenyl salicylate
Schmelzpunkt 41°C to 45°C
Siedepunkt 172°C to 174°C (12 mmHg)
Flammpunkt 160°C (320°F)
Menge 100 g
Beilstein 393969
Merck Index 14,7310
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol,ether,chloroform,turpentine,acetone and benzene. Sparingly soluble in chloroformbenzene. Insoluble in water.
Formelmasse 214.22
Reinheit (%) 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenyl salicylate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenyl salicylate