Learn More
Phenylselenocyanat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11369026
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11369026 5 g 5 Gramm
11359026 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11369026 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L20194.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 2179-79-5 | C7H5NSe | 182.095 g/mol
Phenyl selenocyanate is used as a specific source of nucleophilic and electrophilic selenium species in synthetic chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Phenylselenocyanat wird als spezifische Quelle für nukleophile und elektrophile Selenarten in der synthetischen Chemie verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit organischen Lösungsmitteln, Tetrahydrofuran, Dichlormethan und Acetonitril.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2179-79-5
Summenformel C7H5NSe
Molekulargewicht (g/mol) 182.095
MDL-Nummer MFCD00216944
InChI-Schlüssel NODWRXQVQYOJGN-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylselenocyanate, phenylselanyl formonitrile, selenocyanic acid, phenyl ester, acmc-1cgab, phenyl selenocyanate, selenocyanic acid phenyl ester, 2-phenyl-2-selenaethanenitrile
PubChem CID 555340
IUPAC-Name Phenylselenocyanat
SMILES C1=CC=C(C=C1)[Se]C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenyl selenocyanate
Dichte 1.484
Siedepunkt 116°C to 117°C (12 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.603
Menge 5 g
UN-Nummer UN3440
Beilstein 1617370
Löslichkeitsinformationen Miscible with organic solvents,terahydro furan,dichloromethane and acetonitrile.
Formelmasse 182.08
Reinheit (%) 98%